1-Dodecilpiridinio cloruro ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D0995-25G D0995-500G D0995-100G
TCIAD0995-25GEA 26 EUR
TCIAD0995-25G TCIAD0995-500G TCIAD0995-100G
1-Dodecilpiridinio cloruro ≥98.0% (by HPLC)
1-Dodecilpiridinio cloruro
Formula: C₁₇H₃₀ClN
Número MDL: MFCD00011987
Núm. CAS: 104-74-5
EINECS: 203-232-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c514d065ff0072a246d72e70a1945ed7dd8cd97f&vid=c514d065ff0072a246d72e70a1945ed7dd8cd97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Water max. 10.0 %