3-Picolil cloruro clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0825-100G C0825-25G
TCIAC0825-100GEA 200 EUR
TCIAC0825-100G TCIAC0825-25G
3-Picolil cloruro clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
Número MDL: MFCD00012818
Núm. CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0d23395ce85b1193238ebbaf3f5444b7669339&vid=3b0d23395ce85b1193238ebbaf3f5444b7669339&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %