4-Picolil cloruro clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
C0805-25G C0805-250G C0805-5G
TCIAC0805-25GEA 73 EUR
TCIAC0805-25G TCIAC0805-250G TCIAC0805-5G
4-Picolil cloruro clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Número MDL: MFCD00012826
Núm. CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d49d07c8646c0babb87121d97eab2b52192ba30&vid=4d49d07c8646c0babb87121d97eab2b52192ba30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity