4-Cloropiridina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chloropyridinium chloride
C0281-25G
C0281-250G
TCIAC0281-25GEA
46
EUR
TCIAC0281-25G
TCIAC0281-250G
4-Cloropiridina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Cloropiridina clorhidrato
Formula:
C₅H₅Cl₂N MW: 150.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012829 Núm. CAS: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |