4-Picolil bromuro bromhidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
B3315-5G B3315-25G
TCIAB3315-5GEA 70 EUR
TCIAB3315-5G TCIAB3315-25G
4-Picolil bromuro bromhidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
MW: 252.94 g/mol
Número MDL: MFCD01863545
Núm. CAS: 73870-24-3
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44b5662eaf73f4299a2cbcf9cacee2c0c50a6e40&vid=44b5662eaf73f4299a2cbcf9cacee2c0c50a6e40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 191.0 deg-C