Cloro(di-tert-butil)fosfina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Di-tert-butylchlorophosphine, Di-t-butylchlorophosphine
D3632-25G D3632-5G
TCIAD3632-25GEA 195 EUR
TCIAD3632-25G TCIAD3632-5G
Cloro(di-tert-butil)fosfina ≥95.0% (por GC)
Cloro(di-tert-butil)fosfina
Formula: C₈H₁₈ClP
MW: 180.66 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de fusión: 3°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00008815
Núm. CAS: 13716-10-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&vid=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %