3-Metilcrotónato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
M1441-25ML M1441-5ML
TCIAM1441-25MLEA 73 EUR
TCIAM1441-25ML TCIAM1441-5ML
3-Metilcrotónato de etilo ≥97.0% (por GC)
3-Metilcrotónato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00009187
Núm. CAS: 638-10-8
EINECS: 211-319-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07c4bf59bfdb25574b64f112e48ac5028fb73ec&vid=d07c4bf59bfdb25574b64f112e48ac5028fb73ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %