Ácido 3-metilcrotónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
M0543-25G M0543-500G M0543-100G
TCIAM0543-25GEA 16 EUR
TCIAM0543-25G TCIAM0543-500G TCIAM0543-100G
Ácido 3-metilcrotónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-metilcrotónico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00004366
Núm. CAS: 541-47-9
EINECS: 208-782-7
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c748db36e1f74ef5742f60f68be5feba2ebf58e5&vid=c748db36e1f74ef5742f60f68be5feba2ebf58e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency