1-Boc-4-hidroxipiperidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
B2671-25G B2671-5G
TCIAB2671-25GEA 104 EUR
TCIAB2671-25G TCIAB2671-5G
1-Boc-4-hidroxipiperidina ≥97.0% (por GC)
1-Boc-4-hidroxipiperidina
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Número MDL: MFCD01075174
Núm. CAS: 109384-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=887aabf3d4213f1a72865a06c49f97e484b9ace0&vid=887aabf3d4213f1a72865a06c49f97e484b9ace0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency