1-(2-Aminoetil)piperazina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A0304-25ML
A0304-500ML
TCIAA0304-25MLEA
16
EUR
TCIAA0304-25ML
TCIAA0304-500ML
1-(2-Aminoetil)piperazina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Aminoetil)piperazina
Formula:
C₆H₁₅N₃ Pto. Ebullición: 222°C Pto. de fusión: -19°C Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00005971 Núm. CAS: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 UN: 2815 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |