Dilaurato de dibutilestaño ≥95.0% (W)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Di-n-butyltin dilaurate
D0303-25G D0303-500G D0303-100G
TCIAD0303-25GEA 18 EUR
TCIAD0303-25G TCIAD0303-500G TCIAD0303-100G
Dilaurato de dibutilestaño ≥95.0% (W)
Dilaurato de dibutilestaño
Formula: C₃₂H₆₄O₄Sn
MW: 631.57 g/mol
Pto. de inflamación: 236°C
Número MDL: MFCD00008963
Núm. CAS: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
UN: 2788
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56f4e823eec1c0156c0ab0b0a63b3841c8598adf&vid=56f4e823eec1c0156c0ab0b0a63b3841c8598adf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %
Ignition residue (as SnO2) 23.4 to 24.6 %