Di(acetato) de dibutilestaño ≥95.0% (W)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Di-n-butyltin diacetate
D0302-25G D0302-500G D0302-100G
TCIAD0302-25GEA 16 EUR
TCIAD0302-25G TCIAD0302-500G TCIAD0302-100G
Di(acetato) de dibutilestaño ≥95.0% (W)
Di(acetato) de dibutilestaño
Formula: C₁₂H₂₄O₄Sn
MW: 351,03 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 143°C
Número MDL: MFCD00008697
Núm. CAS: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb43de90175d6b08ba523420db9cf03bee35f1a8&vid=bb43de90175d6b08ba523420db9cf03bee35f1a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %