Cloruro de 2-furoílo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0233-25G
F0233-500G
TCIAF0233-25GEA
22
EUR
TCIAF0233-25G
TCIAF0233-500G
Cloruro de 2-furoílo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de 2-furoílo
Formula:
C₅H₃ClO₂ Pto. de inflamación: 85°C |
Número MDL:
MFCD00003228 Núm. CAS: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,04310 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |