2-Furoato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0075-25ML F0075-250ML
TCIAF0075-25MLEA 22 EUR
TCIAF0075-25ML TCIAF0075-250ML
2-Furoato de metilo ≥99.0% (por GC)
2-Furoato de metilo
Formula: C₆H₆O₃
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00003236
Núm. CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5080b7b606152c8702a0adf2c87e78cf0f56e0ec&vid=5080b7b606152c8702a0adf2c87e78cf0f56e0ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %