3-Furoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
F0463-25G F0463-5G
TCIAF0463-25GEA 172 EUR
TCIAF0463-25G TCIAF0463-5G
3-Furoato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Furoato de etilo
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. de inflamación: 59°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005348
Núm. CAS: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ea0beb05ab9012fd699101c694a9d1dac42eee&vid=28ea0beb05ab9012fd699101c694a9d1dac42eee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %