Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1568-10G T1568-25G
TCIAT1568-10GEA 69 EUR
TCIAT1568-10G TCIAT1568-25G
Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato
Formula: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Número MDL: MFCD00042585
Núm. CAS: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6985fc127e6f553cd4171229f1e3b4acd5ca4909&vid=6985fc127e6f553cd4171229f1e3b4acd5ca4909&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 115.0 deg-C