α-Acetil-γ-butirolactona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric acid Lactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid Lactone, 3-Acetyldihydrofuran-2(3H)-one, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone
A0681-25G A0681-500G
TCIAA0681-25GEA 16 EUR
TCIAA0681-25G TCIAA0681-500G
α-Acetil-γ-butirolactona ≥99.0% (por GC)
α-Acetyl-γ-butyrolactone
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Pto. de inflamación: 135°C
Número MDL: MFCD00005394
Núm. CAS: 517-23-7
EINECS: 208-235-2
Índice Merck: 14,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb790caba09966fa0188202a243d5a4fdff72c3&vid=ebb790caba09966fa0188202a243d5a4fdff72c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %