1,1'-Bis(difenilfosfino)ferroceno ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
B2027-1G B2027-25G B2027-5G
TCIAB2027-1GEA 26 EUR
TCIAB2027-1G TCIAB2027-25G TCIAB2027-5G
1,1'-Bis(difenilfosfino)ferroceno ≥96.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Bis(difenilfosfino)ferroceno
Formula: C₃₄H₂₈FeP₂
MW: 554,39 g/mol
Número MDL: MFCD00001422
Núm. CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df00bd87c49694ee69bd89cc427c7ba90bf6f850&vid=df00bd87c49694ee69bd89cc427c7ba90bf6f850&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %