Piridinio tribromuro ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
P0825-25G
P0825-500G
P0825-100G
TCIAP0825-25GEA
20
EUR
TCIAP0825-25G
TCIAP0825-500G
TCIAP0825-100G
Piridinio tribromuro ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Piridinio tribromuro
Formula:
C₅H₆Br₃N MW: 319,82 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013223 Núm. CAS: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 1759 ADR: 8,III Índice Merck: 14,07973 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 85.0 % |