Piridinio p-toluenosulfonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
P0942-25G P0942-500G P0942-100G
TCIAP0942-25GEA 28 EUR
TCIAP0942-25G TCIAP0942-500G TCIAP0942-100G
Piridinio p-toluenosulfonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Piridinio p-toluenosulfonato
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251.31 g/mol
Número MDL: MFCD00013108
Núm. CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6641d8938b173133dbd0c51aab0a2a56b1e575f&vid=d6641d8938b173133dbd0c51aab0a2a56b1e575f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency