1-Butil-4-metilpiridinio hexafluorofosfato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorophosphate
B2701-25G
B2701-5G
TCIAB2701-25GEA
174
EUR
TCIAB2701-25G
TCIAB2701-5G
1-Butil-4-metilpiridinio hexafluorofosfato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Butil-4-metilpiridinio hexafluorofosfato
Formula:
C₁₀H₁₆F₆NP MW: 295.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095438 Núm. CAS: 401788-99-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |