Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1610-25G
T1610-5G
TCIAT1610-25GEA
231
EUR
TCIAT1610-25G
TCIAT1610-5G
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato
Formula:
C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O |
Número MDL:
MFCD03703499 Núm. CAS: 54761-04-5 UN: 1759 ADR: 8,III Índice Merck: 14,10106 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 10.0 % |