4-(Boc-amino)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3331-25G
B3331-5G
TCIAB3331-25GEA
271
EUR
TCIAB3331-25G
TCIAB3331-5G
4-(Boc-amino)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Boc-amino)piridina
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD02179232 Núm. CAS: 98400-69-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |