Adipato de bis(2-metoxietilo) ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Adipic acid bis(2-methoxyethyl) ester

A0165-25ML A0165-500ML
TCIAA0165-25MLEA 58 EUR
TCIAA0165-25ML TCIAA0165-500ML
Adipato de bis(2-metoxietilo) ≥98.0% (por GC)
Adipato de bis(2-metoxietilo)
Formula: C₁₂H₂₂O₆
MW: 262,3 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Número MDL: MFCD00041905
Núm. CAS: 106-00-3
EINECS: 203-352-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&vid=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR