Ácido D-α-Aminoadípico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: D-2-Aminoadipic acid, (R)-2-Aminohexanedioic acid, H-D-Aad-OH
A2153-1G A2153-5G
TCIAA2153-1GEA 28 EUR
TCIAA2153-1G TCIAA2153-5G
Ácido D-α-Aminoadípico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
D-α-Aminoadipic acid
Formula: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Número MDL: MFCD00063118
Núm. CAS: 7620-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9a3ce5024f648610bc5d62e04c0521055369d08&vid=f9a3ce5024f648610bc5d62e04c0521055369d08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -27.0 deg (C=1, 6mol/L HCl)