Ácido L-α-Aminoadípico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
A1457-1G A1457-5G
TCIAA1457-1GEA 114 EUR
TCIAA1457-1G TCIAA1457-5G
Ácido L-α-Aminoadípico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
L-α-Aminoadipic acid
Formula: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Número MDL: MFCD00002636
Núm. CAS: 1118-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea60ee19e49ca3f0597dbbac7de9f0e35c68acf&vid=eea60ee19e49ca3f0597dbbac7de9f0e35c68acf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (C=5, 6mol/L HCl)
Solubility in HCl (1+1) very faint turbidity