Trifluorometanosulfonato de magnesio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
T1304-25G T1304-5G
TCIAT1304-25GEA 108 EUR
TCIAT1304-25G TCIAT1304-5G
Trifluorometanosulfonato de magnesio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de magnesio
Formula: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322.45 g/mol
Número MDL: MFCD00042601
Núm. CAS: 60871-83-2
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b6d7573a19ef90a1ea2d75bb45c0a916de20451&vid=4b6d7573a19ef90a1ea2d75bb45c0a916de20451&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %