Trifluorometanosulfonato de estaño (II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
T1194-1G T1194-25G T1194-5G
TCIAT1194-1GEA 35 EUR
TCIAT1194-1G TCIAT1194-25G TCIAT1194-5G
Trifluorometanosulfonato de estaño (II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de estaño (II)
Formula: C₂F₆O₆S₂Sn
MW: 416.85 g/mol
Número MDL: MFCD00191251
Núm. CAS: 62086-04-8
UN: 3146
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612c224942d6c4076b341dc417b10216899c437b&vid=612c224942d6c4076b341dc417b10216899c437b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %