Trifluorometanosulfonato de cerio (III) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1918-25G T1918-5G
TCIAT1918-25GEA 224 EUR
TCIAT1918-25G TCIAT1918-5G
Trifluorometanosulfonato de cerio (III) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de cerio (III)
Formula: C₃CeF₉O₉S₃
MW: 587.33 g/mol
Número MDL: MFCD02093899
Núm. CAS: 76089-77-5
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80bcffd9007477872f8585ab610bde62f5c12e80&vid=80bcffd9007477872f8585ab610bde62f5c12e80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %