Trifluorometanosulfonato de lantano (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
T1293-25G T1293-5G
TCIAT1293-25GEA 109 EUR
TCIAT1293-25G TCIAT1293-5G
Trifluorometanosulfonato de lantano (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de lantano (III)
Formula: C₃F₉LaO₉S₃
MW: 586,12 g/mol
Número MDL: MFCD00077560
Núm. CAS: 52093-26-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e2802cc366a77c9942896afd4f25a2ea39b6e8&vid=b9e2802cc366a77c9942896afd4f25a2ea39b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %