Trifluorometanosulfonato de neodimio (III) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Neodymium triflate, Neodymium(III) trifluoromethanesulphonate
T1919-25G T1919-5G
TCIAT1919-25GEA 141 EUR
TCIAT1919-25G TCIAT1919-5G
Trifluorometanosulfonato de neodimio (III) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de neodimio (III)
Formula: C₃F₉NdO₉S₃
MW: 591.45 g/mol
Número MDL: MFCD00192343
Núm. CAS: 34622-08-7
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb30c8ab1901404081eaf8bb960c97dc6dfc3d1b&vid=cb30c8ab1901404081eaf8bb960c97dc6dfc3d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %