Trifluorometanosulfonato de cinc ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
T1294-25G
T1294-5G
TCIAT1294-25GEA
89
EUR
TCIAT1294-25G
TCIAT1294-5G
Trifluorometanosulfonato de cinc ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de cinc
Formula:
C₂F₆O₆S₂Zn MW: 363.53 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013229 Núm. CAS: 54010-75-2 EINECS: 258-922-6 UN: 1759 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |