Trifluorometanosulfonato de escandio (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
T1663-1G T1663-5G
TCIAT1663-1GEA 48 EUR
TCIAT1663-1G TCIAT1663-5G
Trifluorometanosulfonato de escandio (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de escandio (III)
Formula: C₃F₉O₉S₃Sc
Número MDL: MFCD00192433
Núm. CAS: 144026-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c321a0d538d42c5ec08e6f73ad98aeeae0d81647&vid=c321a0d538d42c5ec08e6f73ad98aeeae0d81647&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %