Trifluorometanosulfonato de itrio (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate, Yttrium triflate
T1921-25G
T1921-5G
TCIAT1921-25GEA
195
EUR
TCIAT1921-25G
TCIAT1921-5G
Trifluorometanosulfonato de itrio (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de itrio (III)
Formula:
C₃F₉O₉S₃Y MW: 536.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00209623 Núm. CAS: 52093-30-8 UN: 1759 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 10.0 % |