2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2033-25G M2033-5G
TCIAM2033-25GEA 59 EUR
TCIAM2033-25G TCIAM2033-5G
2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrClO₂
Número MDL: MFCD00144763
Núm. CAS: 27007-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&vid=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C