5-Bromo-2-clorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

B2255-25G B2255-5G
TCIAB2255-25GEA 104 EUR
TCIAB2255-25G TCIAB2255-5G
5-Bromo-2-clorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-clorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈BrClO₂
Número MDL: MFCD00013635
Núm. CAS: 76008-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c92ebab969f0540c0dc012b07b5efe351e866d6&vid=1c92ebab969f0540c0dc012b07b5efe351e866d6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR