Diciclohexilo ftalato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicyclohexyl phthalate
P0293-25G
P0293-500G
TCIAP0293-25GEA
16
EUR
TCIAP0293-25G
TCIAP0293-500G
Diciclohexilo ftalato ≥99.0% (por GC)
Diciclohexilo ftalato
Formula:
C₂₀H₂₆O₄ MW: 330.42 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003849 Núm. CAS: 84-61-7 EINECS: 201-545-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 62.0 to 67.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |