2-Cloroetiltolueno-4-sulfonato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2380-100G C2380-25G
TCIAC2380-100GEA 134 EUR
TCIAC2380-100G TCIAC2380-25G
2-Cloroetiltolueno-4-sulfonato ≥98.0% (por GC)
2-Cloroetiltolueno-4-sulfonato
Formula: C₉H₁₁ClO₃S
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00000970
Núm. CAS: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c49127d23420b71a5f2f4654951b607b6e4d0b41&vid=c49127d23420b71a5f2f4654951b607b6e4d0b41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %