4-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1498-25G M1498-5G
TCIAM1498-25GEA 99 EUR
TCIAM1498-25G TCIAM1498-5G
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00042324
Núm. CAS: 2967-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&vid=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %