Tropinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
T0626-25G T0626-5G
TCIAT0626-25GEA 78 EUR
TCIAT0626-25G TCIAT0626-5G
Tropinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tropinona
Formula: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Pto. Ebullición: 218°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005549
Núm. CAS: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a326c14796d4cfe8f69f23119b80f114b9b969c3&vid=a326c14796d4cfe8f69f23119b80f114b9b969c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency