Tropina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
T0534-25G T0534-5G
TCIAT0534-25GEA 88 EUR
TCIAT0534-25G TCIAT0534-5G
Tropina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tropina
Formula: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Número MDL: MFCD00180667
Núm. CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Índice Merck: 14,09781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97231deaf896d063f0a5e504ed609120fe8287ee&vid=97231deaf896d063f0a5e504ed609120fe8287ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency