Anhídrido 3-metilftalico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1464-1G M1464-5G
TCIAM1464-1GEA 31 EUR
TCIAM1464-1G TCIAM1464-5G
Anhídrido 3-metilftalico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido 3-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
Número MDL: MFCD00047316
Núm. CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b81fa1c5f9c4a6896add8ed06694f03c618007e9&vid=b81fa1c5f9c4a6896add8ed06694f03c618007e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C