Anhídrido 4-metilftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0559-25G M0559-500G
TCIAM0559-25GEA 36 EUR
TCIAM0559-25G TCIAM0559-500G
Anhídrido 4-metilftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido 4-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
Pto. Ebullición: 299°C
Número MDL: MFCD00041856
Núm. CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&vid=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C