Piridoxinio clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
P0561-500G
P0561-25G
P0561-100G
TCIAP0561-500GEA
355
EUR
TCIAP0561-500G
TCIAP0561-25G
TCIAP0561-100G
Piridoxinio clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Piridoxinio clorhidrato
Formula:
C₈H₁₂ClNO₃ MW: 205.64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012807 Núm. CAS: 58-56-0 EINECS: 200-386-2 Índice Merck: 14,07982 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |