2-Acetamido-5-bromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2375-1G A2375-5G
TCIAA2375-1GEA 16 EUR
TCIAA2375-1G TCIAA2375-5G
2-Acetamido-5-bromopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Acetamido-5-bromopiridina
Formula: C₇H₇BrN₂O
Número MDL: MFCD00468968
Núm. CAS: 7169-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a599342ad8b489454cdc4b7eaa59fd7c882b909a&vid=a599342ad8b489454cdc4b7eaa59fd7c882b909a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C