2-Bromo-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B2625-1G
B2625-5G
TCIAB2625-1GEA
35
EUR
TCIAB2625-1G
TCIAB2625-5G
2-Bromo-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-formilpiridina
Formula:
C₆H₄BrNO Pto. Ebullición: 100°C |
Número MDL:
MFCD04966945 Núm. CAS: 128071-75-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |