2-Amino-3,5-dicloro-6-metilpiridina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
A1933-1G A1933-5G
TCIAA1933-1GEA 24 EUR
TCIAA1933-1G TCIAA1933-5G
2-Amino-3,5-dicloro-6-metilpiridina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Número MDL: MFCD00129029
Núm. CAS: 22137-52-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff5b3988e5d2742fbff15ac531a89ac832c38aee&vid=ff5b3988e5d2742fbff15ac531a89ac832c38aee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C