2-Amino-3-formilpiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
A1818-1G A1818-5G
TCIAA1818-1GEA 37 EUR
TCIAA1818-1G TCIAA1818-5G
2-Amino-3-formilpiridina ≥97.0% (por GC)
2-Amino-3-formilpiridina
Formula: C₆H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01830382
Núm. CAS: 7521-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c3825cbd52052709688ef04d89d672443c857f9&vid=9c3825cbd52052709688ef04d89d672443c857f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C