Ciclopentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pentamethylene
C0699-25ML C0699-500ML C0699-100ML
TCIAC0699-25MLEA 16 EUR
TCIAC0699-25ML TCIAC0699-500ML TCIAC0699-100ML
Ciclopentano ≥98.0% (por GC)
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de fusión: –93,3 °C
Densidad: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001356
Núm. CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,02741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&vid=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %