Metilenciclohexano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0921-25ML M0921-5ML
TCIAM0921-25MLEA 514 EUR
TCIAM0921-25ML TCIAM0921-5ML
Metilenciclohexano ≥97.0% (por GC)
Metilenciclohexano
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: –106,7 °C
Densidad: 0,8074 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -6°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001661
Núm. CAS: 1192-37-6
EINECS: 214-752-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&vid=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %